Merck
553611
Sigma-Aldrich
2-辛氧基四氢-2H-吡喃
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H26O2
CAS号:
分子量:
214.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
包含
1% potassium carbonate as stabilizer
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI 密鑰
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter