Merck
553425
Sigma-Aldrich
1-溴-4-(二氟甲氧基)苯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4BrOCHF2
CAS号:
分子量:
223.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChI key
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
93.0 °F - closed cup
闪点(°C)
33.9 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)