Merck
551082
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-氨基-3-甲基-1,1-二苯基-1-丁醇
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS号:
分子量:
255.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
95%
光學活性
[α]20/D +132°, c = 1 in chloroform
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-13(2)16(18)17(19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16,19H,18H2,1-2H3/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
LNQVZZGGOZBOQS-MRXNPFEDSA-N
法律資訊
英国 Onyx Scientific 产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)