Merck
550493
Sigma-Aldrich
3-溴-4′-氟二苯甲酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4COC6H4F
CAS号:
分子量:
279.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C13H8BrFO/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8H
InChI key
QLWGPEHYNFONNA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)