Merck
549924
Sigma-Aldrich
甲基缩水甘油醚,聚合物键合型
50-90 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
环氧树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
标记范围
3.0 mmol/g loading
粒径
50-90 mesh
SMILES字符串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C(OCc3ccccc3)C4CO4
InChI
1S/C10H12O2.C10H10.C8H8/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-5,10H,6-8H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
KRZGZGXXONWBRA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)