Merck
549770
Sigma-Aldrich
3-((Z)-2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸甲酯
97%
别名:
3-((Z)-2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12ClF3O2
分子量:
256.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
InChI 密鑰
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
198.0 °F - closed cup
閃點(°C)
92.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter