About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H3(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
193.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
237-242 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(C(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-5-8(11-7(2)12)3-4-9(6)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3