Merck
548790
Sigma-Aldrich
6-硝基-1,4-苯并二噁烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO4
CAS号:
分子量:
181.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)