Merck
548472
Sigma-Aldrich
碲化亚铜
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu2Te
CAS号:
分子量:
254.69
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
99.9% trace metals basis
表单
crystalline
SMILES字符串
[Cu][Te][Cu]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)