Merck
547859
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[(CH3)3Si]2N]3Er
分子量:
648.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
97%
mp
166-170 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)N([Er](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)