Merck
547174
Sigma-Aldrich
1,1-二甲氧基己烷
98%
别名:
己醛二甲基乙缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
146.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
130.0 °F - closed cup
閃點(°C)
54.44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)