Merck
547034
Sigma-Aldrich
Z-D-酪氨酸甲基酯
optical purity ee: 99% (HPLC), 97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
分子量:
329.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −48°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
93-97 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c1-23-17(21)16(11-13-7-9-15(20)10-8-13)19-18(22)24-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,20H,11-12H2,1H3,(H,19,22)/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
SLLMDHBKALJDBW-MRXNPFEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)