Merck
546798
Sigma-Aldrich
2,7-二碘-9,9-二辛基-9H-芴
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H40I2
分子量:
642.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C29H40I2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
InChI 密鑰
AZXJTFHMYPUMPP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3