Merck
546011
Sigma-Aldrich
6-(三氟甲基)尿嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3F3N2O2
CAS号:
分子量:
180.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
InChI key
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)