Merck
545910
Sigma-Aldrich
3-(4-氟苯氧基)丙酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4O(CH2)2CO2H
CAS号:
分子量:
184.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
83-85 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)CCOc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
QCEDXODAYRWQRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid can be synthesized by employing 3-(4-fluorophenoxy)propanenitrile as a starting reagent.
應用
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid may be used as one of the reactants for the synthesis of 2,3-dihydro-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, absolute configuration and conformation of the aldose reductase inhibitor sorbinil
Sarges R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 28.11, 1716-1720 (1985)