Merck
545821
Sigma-Aldrich
2-甲基-5-硝基苯并噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O2S
CAS号:
分子量:
194.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)