Merck
545538
Sigma-Aldrich
环戊硫醇乙酸
97%
别名:
乙酰巯基环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H9SCOCH3
CAS号:
分子量:
144.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.1 °F - closed cup
閃點(°C)
70.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)