545333
1,2-二氯六氟环戊烯
97%
别名:
1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene, 1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene, 1,2-Dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-Dichloroperfluorocyclopentene, 3,3,4,4,5,5-Hexafluoro-1,2-dichlorocyclopentene
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.37 (lit.)
沸点
90 °C (lit.)
密度
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
FC1(F)C(Cl)=C(Cl)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5Cl2F6/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
InChI key
ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- inverse
- diarylperfluorocyclopentenes
- fluoro-bisthienylcyclopentenes (F-BTCs)
- 1,1-dichlorooctafluorocyclopentane
- 1,2-dichlorooctafluorocyclopentane
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3