Merck
544957
Sigma-Aldrich
草酸锌 水合物
≥99.99% trace metals basis
别名:
Zinc oxalate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnC2O4 · xH2O
CAS号:
分子量:
153.41 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
≥99.99% trace metals basis
形狀:
chunks
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
chunks
雜質
≤100 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)