Merck
543527
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-6,7-二甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉-3-羧酸 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO4 · HCl
CAS号:
分子量:
273.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3