Merck
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苄氧基)苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
分子量:
291.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)