Merck
542563
Sigma-Aldrich
2-丁氧基-5-氯苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14BClO3
分子量:
228.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
93-98 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI 密鑰
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)