About This Item
线性分子式:
BrC6H2(F)(O(CH2)3CH3)BOH)2
CAS号:
分子量:
290.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-4-16-10-8(11(14)15)5-7(13)6-9(10)12/h5-6,14-15H,2-4H2,1H3
InChI key
DREJEOAXSCRYPA-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3