Merck
542482
Sigma-Aldrich
2-丁氧基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
CAS号:
分子量:
194.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
InChI 密鑰
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
含不定量的酸酐。
應用
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3