Merck
542113
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基-4-羟基二苯甲酮
97%
别名:
(2,4-二甲氧基苯基)-(4-羟苯基)甲酮, 4′-羟基-2,4-二甲氧基二苯甲酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3COC6H4OH
CAS号:
分子量:
258.27
Beilstein:
2508320
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
138-142 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2)c(OC)c1
InChI
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
InChI 密鑰
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3