About This Item
线性分子式:
Br(Cl)(OH)C6H2COC6H5
CAS号:
分子量:
311.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-11-7-9(15)6-10(13(11)17)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H
InChI key
DAACDYIERDIOLH-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3