Merck
541834
Sigma-Aldrich
2-氨基-6-氟苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C6H3(F)CH2NH2
分子量:
140.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCc1c(N)cccc1F
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter