Merck
541818
Sigma-Aldrich
六氟乙酰基丙酮酸钪
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sc(C5HF6O2)3
CAS号:
分子量:
666.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder (may contain chunks)
组成
Sc, 6.5-7.0% EDTA titration
反应适用性
core: scandium
reagent type: catalyst
mp
93-96 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Sc](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.Sc/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h3*1,12H;/q;;;+3/p-3/b3*2-1-;
InChI key
DWCYUTXXZMNFLG-JVUUZWNBSA-K
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)