主要文件
541478
Sigma-Aldrich
3,4-二羟基噻吩-2,5-二羧酸二乙酯 二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10Na2O6S
CAS号:
分子量:
304.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
320-325 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].CCOC(=O)c1sc(C(=O)OCC)c([O-])c1[O-]
InChI
1S/C10H12O6S.2Na/c1-3-15-9(13)7-5(11)6(12)8(17-7)10(14)16-4-2;;/h11-12H,3-4H2,1-2H3;;/q;2*+1/p-2
InChI key
PCSQVUZNLOEFFP-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)