Merck
541427
Sigma-Aldrich
1,6-脱水-2,3-O-异亚丙基-β-D-吡喃甘露糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O5
CAS号:
分子量:
202.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
InChI 密鑰
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)