Merck
540420
Sigma-Aldrich
[(1E)-1-甲氧基-2-硝基乙烯基]甲基胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NCH=C(OCH3)NHCH3
分子量:
132.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
116-120 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN\C(OC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
ISROKTUWQRVBQO-ONEGZZNKSA-N
注意
需冷藏
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)