Merck
538957
Sigma-Aldrich
三(苯甲酰丙酮酸根)单(邻二氮杂菲)铕(III)
别名:
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H35EuN2O6
CAS号:
分子量:
815.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
反應適用性
reagent type: catalyst
core: europium
mp
179-186 °C (lit.)
λmax
612 nm
SMILES 字串
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
InChI 密鑰
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
一般說明
发光金属络合物。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
In this article, we demonstrate that bis-styrylbenzene derivatives show promising characteristics for very low lasing thresholds and discuss the design considerations for organic lasing molecules.