Merck
538914
Sigma-Aldrich
四(2-甲基-8-羟基喹啉)硼锂
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H32BLiN4O4
分子量:
650.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
mp
250-258 °C (lit.)
荧光
λex 243 nm; λem 470 nm in acetonitrile
SMILES字符串
[Li+].Cc1ccc2cccc(O[B-](Oc3cccc4ccc(C)nc34)(Oc5cccc6ccc(C)nc56)Oc7cccc8ccc(C)nc78)c2n1
InChI
1S/C40H32BN4O4.Li/c1-25-17-21-29-9-5-13-33(37(29)42-25)46-41(47-34-14-6-10-30-22-18-26(2)43-38(30)34,48-35-15-7-11-31-23-19-27(3)44-39(31)35)49-36-16-8-12-32-24-20-28(4)45-40(32)36;/h5-24H,1-4H3;/q-1;+1
InChI key
AVPRLXSPVRRDIE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
发光金属络合物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)