Merck
538906
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-吡啶甲腈
96%
别名:
5-氨基-2-氰基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-6-2-1-5(8)4-9-6/h1-2,4H,8H2
InChI 密鑰
IFOXWHQFTSCNQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
5-氨基-2-甲苯甲腈(5-氨基-2-氰基萘)可用于合成5-氨基-2-甲苯。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
The effect of dye structure on the dyeing and optical properties of dichroic dyes for PVA polarizing film
Chang JB, et al.
Dyes and Pigments, 88.3, 366-371 (2011)