Merck
538809
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)二苯基甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
CAS号:
分子量:
252.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
密度
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
InChI 密鑰
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3