Merck
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CH2OH
分子量:
194.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter