Merck
537926
Sigma-Aldrich
3-(二乙烯三胺)丙基-官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
别名:
三胺-3 官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
標籤範圍
1.3 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
InChI 密鑰
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
金属清除剂:Pd、Pb、Co、Hg 和 Ru
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3