Merck
537888
Sigma-Aldrich
2-氟-3-(三氟甲基)苯乙腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CH2CN
分子量:
203.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(CC#N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-6(4-5-14)2-1-3-7(8)9(11,12)13/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
VUUVDTMSSVKPDJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges