Merck
537063
Sigma-Aldrich
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
别名:
2′-Methylacetoacetanilide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CONHC6H4CH3
CAS号:
分子量:
191.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99.7%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)