Merck
536474
Sigma-Aldrich
N-苄氧羰基-D-氨基丙醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
209.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
powder or crystals
旋光性
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
颜色
white
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI key
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)