Merck
536334
Sigma-Aldrich
4-氟苯甲酰肼
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CONHNH2
CAS号:
分子量:
154.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
mp
162-166 °C (lit.)
官能团
amine
fluoro
hydrazine
SMILES字符串
NNC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI key
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)