Merck
536318
Sigma-Aldrich
3-氯-2-氟苯甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)CO2H
分子量:
174.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
FCSSYEWURMTUSM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)