Merck
536091
Sigma-Aldrich
2-乙氧基-5-硝基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O3
CAS号:
分子量:
168.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-4-3-6(5-8-7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LYDVDLYMQVSLQD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3