Merck
536075
Sigma-Aldrich
5-乙氧基-2-巯基苯并咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2OS
CAS号:
分子量:
194.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
InChI 密鑰
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)