Merck
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-八异丁基四环[7.3.3.15,11]八硅氧烷-内-3,7-二醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H74O13Si8
分子量:
891.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
方案
97%
mp
85-89 °C (lit.)
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)