Merck
534218
Sigma-Aldrich
3-(溴甲基)喹喔啉-2(1H)-酮
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrN2O
CAS号:
分子量:
239.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
90%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)