Merck
534137
Sigma-Aldrich
2′,4-二羟基-3′,4′,6′-三甲氧基查耳酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H(OH)COCH=CHC6H4OH
CAS号:
分子量:
330.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
177-182 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(OC)c(c(O)c1OC)C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O6/c1-22-14-10-15(23-2)18(24-3)17(21)16(14)13(20)9-6-11-4-7-12(19)8-5-11/h4-10,19,21H,1-3H3/b9-6+
InChI key
PSPONZNQSBPSLY-RMKNXTFCSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)