About This Item
线性分子式:
CH3CH2C6H4NHCO2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
221.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
沸点
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
SMILES字符串
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3