Merck
533645
Sigma-Aldrich
2,2′-二氟联苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4C6H4F
CAS号:
分子量:
190.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccccc1-c2ccccc2F
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
InChI 密鑰
PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3