Merck
53362
Sigma-Aldrich
(S,S,S,S)-2,3-双(2,5-二甲基-磷烷基)苯并[b]噻吩环辛二烯四氟硼酸铑(I)络合物
≥97%
别名:
Methyl-Butiphane SK-P005-2a
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H40BF4P2RhS
分子量:
660.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@@H](C)CC[C@@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
WRSSNSWNSIHAGU-KZOFNLLLSA-N
一般說明
与 Sovias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)